Läs mer
MP Biomedicals MULTISURE™ HIV 1/2 Bekräftande test
Produktkod. 31605226 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 s24, HIV-2 gp36, HIV-2 gp105
Produktkod. Detekterbara analyter
31605226 HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 s24, HIV-2 gp36, HIV-2 gp105
1 options
Produktkod. 31605226 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 93030020
 Begränsad artikel
I lager
Kvalitativ snabb in vitro immunokromatografisk analys för att upptäcka och särskilja HIV-1- och HIV-2-antikroppar i serum eller plasma
  • MP Diagnostics MULTISURE™ HIV 1/2 Confirmatory Test är avsett som ett snabbt bekräftande test, utvecklat för att upptäcka och differentiera antikroppar specifika för HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24 och HIV-2 gp36, HIV-2 gp105 antigener i humant serum eller plasma.
  • Bekräfta och särskilja HIV-1 och HIV-2
  • Korrekt resultat
  • Enkelt arbetsflöde
  • Flexibel: manuell eller automatisk resultatläsning
  • Bred temperaturlagring (2 °C till 30 °C)
Specifikationer
CE-märkning CE-IVD
Detekterbara analyter HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 s24, HIV-2 gp36, HIV-2 gp105
Typ HIV 1/2 Bekräftande Test