Läs mer
MP Biomedicals MULTISURE HIV-snabbtest (CE)
Produktkod. 31605225 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 s24, HIV-2 gp36
Produktkod. Detekterbara analyter
31605225 HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 s24, HIV-2 gp36
1 options
Produktkod. 31605225 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 43030020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Ett snabbt diagnostiskt test, utvecklat för att upptäcka antikroppar specifika för HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24 (som också reagerar med HIV-2) och HIV-2 gp36-antigener
  • MP Diagnostics MULTISURE™ HIV Rapid Test är ett snabbt diagnostiskt test.
  • Den är utformad för att upptäcka antikroppar specifika mot följande HIV-antigener:
    • HIV-1 gp120
    • HIV-1 gp41
    • HIV-1 p24 (också reaktiv med HIV-2)
    • HIV-2 gp36
  • Testet kan användas med humant serum, plasma, fingerstickt helblod eller helblod som innehåller antikoagulantia.
  • Användningsbeskrivning: Endast till försäljning utanför USA.
Specifikationer
CE-märkning CE-IVD
Detekterbara analyter HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 s24, HIV-2 gp36
Typ HIV-snabbtest
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Snabbtestkit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.