Beskrivning
- Improved heating capacity
- Reduced noise level
- Design optimized for low evaporation, less maintenance, and easy cleaning
- Provides reliable and reproducible temperature control
- Controls located on front panel and navigated via digital panel
- Contains R 134a™, an ozone friendly HFC-type coolant
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Temperature Control |
| För användning med (utrustning) | Elektroforesutrustning |
| Typ | Thermostatic Circulator |
| Bredd (metrisk) | 22.7 cm |
| Höjd (metrisk) | 58.8 cm |
| Vikt (metrisk) | 29 kg |