Läs mer
BD Biosciences™ Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 (CE/IVD)
Produktkod. 15865998 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
50 tester
Produktkod. Kvantitet
15865998 50 tester
1 options
Produktkod. 15865998 Leverantör BD Biosciences™ Leverantörsnummer 342416
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Fyrfärgs direkt immunofluorescensreagens för identifiering och bestämning av procentandelen humana T, naturliga mördare och B-lymfyocyter i erytrocytlyserat helblod.
  • Fyrfärgs direkt immunofluorescensreagens för användning med en lämpligt utrustad flödescytometer för att identifiera och bestämma procent och absoluta antal av mogna humana T (CD3+), naturliga mördare (NK) (CD–3 CD16+CD56+) och B (CD–3 CD19+) lymfocyter i erytrocytlyserat helblod.
  • När den används med BD Trucount™ rör, kan absoluta antal av dessa populationer räknas upp från ett enda rör.
  • BD Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 och BD Trucount rör kan användas med BD FACS™ Lastare, BD FACSVia™ Lastare, och BD FACS™ Universal lastare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvara reagenset vid 2 C–°8 C °för att bibehålla stabiliteten. Använd inte efter det utgångsdatum som anges på etiketten. Frys inte reagenset och utsätt det inte för direkt ljus under förvaring eller under inkubation med celler. Håll reagensflaskan torr. Använd inte reagenset om du ser några förändringar i utseendet. Nederbörd eller missfärgning indikerar instabilitet eller försämring.
Inkluderar Trucount™ Rör
Antal tester 50 tester
Kvantitet 50 tester
Regulatorisk status CE/IVD
Produkttyp Immunofluorescensflödescytometritestreagenser