Läs mer
BD Biosciences™ Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 (CE/IVD)
Beskrivning
- Fyrfärgs direkt immunofluorescensreagens för användning med en lämpligt utrustad flödescytometer för att identifiera och bestämma procentandelar och absoluta antal av mogna humana T (CD3+), naturliga mördare (NK) (CD–3 CD16+CD56+) och B (CD–3 CD19+) lymfocyter i erytrocytlyserat helblod.
- När den används med BD Trucount™ rör, kan absoluta antal av dessa populationer räknas upp från ett enda rör.
- BD Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 och BD Trucount rör kan användas med BD FACS™ Lastare, BD FACSVia™ Lastare, och BD FACS™ Universal lastare
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara reagenset vid 2 C–°8 C °för att bibehålla stabiliteten. Använd inte efter det utgångsdatum som anges på etiketten. Frys inte reagenset och utsätt det inte för direkt ljus under förvaring eller under inkubation med celler. Håll reagensflaskan torr. Använd inte reagenset om du ser några förändringar i utseendet. Nederbörd eller missfärgning indikerar instabilitet eller försämring. |
| Inkluderar | Trucount™ Rör |
| Antal tester | 50 tester |
| Kvantitet | 50 tester |
| Regulatorisk status | CE/IVD |
| Produkttyp | Immunofluorescensflödescytometritestreagenser |