Läs mer
MP Biomedicals™ Multitest Slide
Produktkod. 11491814 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Längd (metrisk):
2 mm
3 mm
Bredd (metrisk):
4 mm
5 mm
6 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11491814 2 mm 5 mm 8 mm Paket med 100
11471804 2 mm 4 mm 6 mm Paket med 100
11451814 3 mm 5 mm 4 mm Paket med 100
11411814 2 mm 6 mm 7 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11491814 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 096041805E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2658.22 SEK
    2430.34 SEK / Paket med 100
    Save 227.88 SEK
    8% Av
I lager
Multitestglas med en hydrofob blå PTFE-beläggning för att hålla dina prover i brunnarna. Brunnarnas avstånd är samma som standardmikroplattor. En 4-kanalspipett kan användas för att överföra prover direkt från mikroplattan till objektglaset. Lämplig för engångsbruk.
De obelagda områdena har en total vätbar yta så att vätskan sprider sig jämnt över området för varje brunn. För cellfästning och tillväxt kräver objektglasen endast en enkel tvätt i avjoniserat vatten eller rengöringsmedel följt av sterilisering.
  • Självdränerande yta
  • Steriliserbar
  • Motståndskraftig mot direkt värme
  • Resistent mot vanliga organiska lösningsmedel och fixeringsmedel
  • Engångsanvändning
  • Numrerad
Spezifikation
Längd (metrisk) 2 mm
Bredd (metrisk) 5 mm
Typ Cellkulturbild
Räkna väl 10
Diameter (metrisk) 8 mm
Kvantitet 100/kartong
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.