Läs mer
MP Biomedicals™ Multitest Slide
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Längd (metrisk):
2 mm
3 mm
Bredd (metrisk):
4 mm
5 mm
6 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
The uncoated areas have a total wettable surface so that liquid spreads evenly over the area of each well. For cell attachment and growth, the slides require only a simple washing in deionized water or detergent followed by sterilization.
- Self-draining surface
- Sterilizable
- Resistant to direct heat
- Resistant to common organic solvents and fixatives
- One-time use
- Numbered
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 2 mm |
| Bredd (metrisk) | 4 mm |
| Typ | Cell Culture Slide |
| Räkna väl | 8 |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Kvantitet | 100/Box |
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.