Läs mer
ZVG™ Multitex™ Flerfunktionsservett
Produktkod. 10712544
Change view
Mått (L x B):
38 x 34 cm
Produktkod. Mått (L x B)
10712544 38 x 34 cm
1 options
Produktkod. 10712544 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 1014901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 SEK
    634.85 SEK / Paket med 400
    Save 27.15 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengöringsduk av viskosfleece
  • De högkvalitativa fleecerna med textil karaktär beror på sin enorma styrka för våt- och kemtvätt
  • De är mycket mjuka och ändå luddfria, kan absorbera stora mängder vätska och förblir rivtåliga, är lösningsmedelsbeständiga och livsmedelssäkra
  • De används regelbundet, särskilt i känsliga arbetsområden som finmekanik, el- och fordonsindustrin och i färgverkstäder
  • Multitex™ finns i olika versioner: Multitex™ soft är lämplig för behandling av känsliga ytor tack vare sin fina hålstruktur, då vätskor absorberas och släpps ut jämnt. Multitex™ extra kan absorbera stora mängder vätska tack vare sin grova hålstruktur.
Specifikationer
Färg Blått
Mått (L x B) 38 x 34 cm
Förpackningsmängd 400/Pk.