Läs mer
ZVG™ Multitex™ Premium Extra z80 Rengöringsduksrulle
Produktkod. 17833525
Färg:
Blått
Vitt
Produktkod. 17833525
Brand: ZVG™ 1114280W
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna tygrulle ger extra tjocka rengöringsservetter gjorda av mycket mjukt, högabsorberande viskosfibermaterial.
  • Högkvalitativa nonwoven-tyger som lämpar sig för både våt- och kemtvätt på grund av sin enorma styrka
  • Mycket mjuk och luddfri
  • Kan absorbera stora mängder vätska samtidigt som den förblir riv- och lösningsmedelsbeständig
  • Multitex™ trasor kan tvättas och urvridas vid rengöring
  • Används ofta i känsliga arbetsområden som finmekanik, måleriverkstäder, el- och fordonsindustrin samt på äldreboenden
  • Liknar textilstädtrasor och kan användas under olika varaktigheter beroende på föroreningsgrad
  • Viskosfibertyg med textilegenskaper
  • Lösningsmedelsresistent
  • Silikon- och luddfri
  • Rullen innehåller 475 avrivbara ark
Viskosfibrer tillverkas industriellt av basmaterialet cellulosa. Den kemiska sammansättningen av denna ''naturliga syntetfiber'' liknar den hos bomull. Viskosprodukter är absorberande, flexibla och hållbara på grund av sin textila karaktär.
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsduk
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 38 cm
Bredd (engelska) 12,6 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Material Polyester, viskos
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk