Läs mer
ZVG™ Multitex™ Premium våtservetter
Produktkod. 17863505
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17863505 Vitt
1 options
Produktkod. 17863505 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 1084000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.55 SEK
    378.87 SEK / Paket med 400
    Save 39.68 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Dessa högkvalitativa desinficerings- och rengöringshanddukar erbjuder en slät yta gjord av 100% PET material och är resistenta mot lösningsmedel och desinfektionsmedel.
Multitex™ Premiumservetter gjorda av polyesterfibertyg (PET ) med slät yta är lämpliga att använda med alla vanliga desinfektionsmedel och rengöringsmedel. Desinfektionsmedlet och rengöringsservetterna hjälper till att upprätthålla god hygien.
  • 100 % PET desinfektionsmedel och rengöringsservetter
  • Rivtålig
  • Absorberande
  • Luddfri
  • Beständig mot lösningsmedel och desinfektionsmedel
  • Kompatibilitet bekräftad enligt VAHs riktlinjer
I den zetMedica™ utbud av ZVG™ , många produkter finns tillgängliga för att göra det dagliga arbetet inom hälso- och sjukvårdssektorn mer effektivt och ändamålsenligt.
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 14,2 tum
Bredd (metrisk) 36 cm
Material PET
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Förpackningsmängd 400 Handdukar/Pk.