Läs mer
ZVG™ Multitex™ Ultra z 60 Rengöringsduksrulle
Färg:
Blått
Vitt
Beskrivning
- Tillämpbar överallt där feta rester och vätskeupptagning är inblandade
- Högkvalitativa nonwoven-tyger som lämpar sig för både våt- och kemtvätt på grund av sin enorma styrka
- Mycket mjuk och luddfri
- Viskosfibertyg med textilegenskaper
- Kan absorbera stora mängder vätska samtidigt som den förblir riv- och lösningsmedelsbeständig
- Kan tvättas och urvridas vid rengöring
- Används ofta i känsliga arbetsområden som finmekanik, måleriverkstäder, el- och fordonsindustrin samt på äldreboenden
- Finns i en praktisk dispenserlåda
- Varje rulle innehåller 500 avrivbara ark
Viskosfibrer tillverkas industriellt av basmaterialet cellulosa. Den kemiska sammansättningen av denna ''naturliga syntetfiber'' liknar den hos bomull. Viskosprodukter är absorberande, flexibla och hållbara på grund av sin textila karaktär.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 15 tum |
| Längd (metrisk) | 38 cm |
| Bredd (engelska) | 11,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Polypropencellulosa |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |