Läs mer
ZVG™ Multitex™ Ultra z70 Rengöringsduksrulle
Beskrivning
Dessa dukar kan tvättas ur och urvridas vid rengöring. De används regelbundet, särskilt i känsliga arbetsområden som finmekanik, lackeringsverkstäder, el- och fordonsindustrin, såväl som på äldreboenden och äldreboenden. Multitex™ z70-tyget kännetecknas av mer material med högre uppsugningsförmåga. Detta gör att mer vätska kan absorberas utan att materialet slits sönder.
- Viskosfleece med textil karaktär
- Lämplig för våt- och kemtvätt
- Idealisk för avfettning
- Mycket tjocka våtservetter (medelstyrka, mellan z60 och z80)
- Kan absorbera stora mängder vätska
- Mycket mjuk men ändå luddfri
- Riv- och lösningsmedelsresistent
- Silikonfri
- Varje rulle innehåller 500 ark
Viskosfibrer tillverkas industriellt av grundmaterialet cellulosa. Den kemiska sammansättningen av denna ''naturliga syntetfiber'' liknar den hos bomull. På grund av sin textila karaktär är viskosprodukter mycket absorberande, flexibla och hållbara.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 16,1 tum |
| Längd (metrisk) | 41 cm |
| Bredd (engelska) | 15 tum |
| Bredd (metrisk) | 38 cm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |