Läs mer
ZVG™ Multitex™ Ultra z70 Wipes
Färg:
Vitt
Beskrivning
Dessa högkvalitativa nonwoven-dukar är lämpliga för både våt- och kemtvätt på grund av sin otroliga styrka. De används regelbundet i känsliga arbetsområden som finmekaniker, färgverkstäder, el- och fordonsindustrin samt på äldreboenden och vårdinrättningar. Materialet är motståndskraftigt även på grova ytor och det slits inte sönder eller luddar.
- Viskosfibertyg med textilkaraktär (medium styrka, mellan z60 och z80)
- Idealisk för avfettning
- Kan absorbera stora mängder vätskor
- Kan sköljas och urvridas vid rengöring
- Mycket mjuk men luddfri
- Mycket absorberande
- Mycket riv- och lösningsmedelsbeständig
- Vattentålig
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torka |
| Längd (engelska) | 13,8 tum |
| Längd (metrisk) | 35 cm |
| Bredd (engelska) | 11,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |