missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ZVG™ Multitex™ Wipes Ultra z 60

Produktkod. 17843675
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Inkluderar:
Servetter och dispenserlåda
Torkar
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17843675

Brand: ZVG™ 1014260W

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Dessa handdukar är gjorda av nonwoven-material av viskos med textilliknande egenskaper och är mycket mjuka och rivtåliga.

Basprodukten i z-Quality-serien, den Multitex™ z60, kan användas överallt där det finns feta rester och krav på vätskeabsorption. Viskosfibrer, tillverkade industriellt av cellulosa, ger tyget dess ''naturliga syntetiska'' textilkaraktär. Den kemiska sammansättningen av detta material liknar den hos bomull. Viskosprodukter är absorberande, flexibla och hållbara. Materialet är motståndskraftigt även på grova ytor och det slits inte sönder eller luddar. Duken finns även i en praktisk dispenserlåda.

I den zetPutz™ sortimentet, hittar du ytterligare lågluddiga, högabsorberande 1- till 4-lagers rengörings- och polerdukar för olika rengöringsändamål.

  • Högkvalitativa nonwoven-dukar är lämpliga för både våt- och kemtvätt på grund av sin otroliga styrka
  • Mjuk och luddfri
  • Kan absorbera stora mängder vätskor samtidigt som den förblir riv- och lösningsmedelsbeständig
  • Kan sköljas och urvridas vid rengöring
  • Används regelbundet i känsliga arbetsområden som finmekanik, lackeringsverkstäder, el- och fordonsindustri samt på äldreboenden och vårdinrättningar

Specifikationer

Produkttyp Torka
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 33 cm
Bredd (engelska) 12,6 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Material Polyestercellulosa
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Förpackningsmängd 50 våtservetter/låda, 10 lådor
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar Torkar
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.