Läs mer
ZVG™ Multitex™ Wipes Ultra z 60
Produktkod. 17883505
Change view
Inkluderar:
Servetter och dispenserlåda
Torkar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17883505 Servetter och dispenserlåda
17843675 Torkar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17883505 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 1014260BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 SEK
    754.82 SEK / Paket med 10
    Save 27.18 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa handdukar är gjorda av nonwoven-material av viskos med textilliknande egenskaper och är mycket mjuka och rivtåliga.
Basprodukten i z-Quality-serien, den Multitex™ z60, kan användas överallt där det finns feta rester och krav på vätskeabsorption. Viskosfibrer, tillverkade industriellt av cellulosa, ger tyget dess ''naturliga syntetiska'' textilkaraktär. Den kemiska sammansättningen av detta material liknar den hos bomull. Viskosprodukter är absorberande, flexibla och hållbara. Materialet är motståndskraftigt även på grova ytor och det slits inte sönder eller luddar. Duken finns även i en praktisk dispenserlåda.
I den zetPutz™ sortimentet, hittar du ytterligare lågluddiga, högabsorberande 1- till 4-lagers rengörings- och polerdukar för olika rengöringsändamål.
  • Högkvalitativa nonwoven-dukar är lämpliga för både våt- och kemtvätt på grund av sin otroliga styrka
  • Mjuk och luddfri
  • Kan absorbera stora mängder vätskor samtidigt som den förblir riv- och lösningsmedelsbeständig
  • Kan sköljas och urvridas vid rengöring
  • Används regelbundet i känsliga arbetsområden som finmekanik, lackeringsverkstäder, el- och fordonsindustri samt på äldreboenden och vårdinrättningar
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 9,1 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 41 cm
Bredd (metrisk) 42 cm
Material Polyestercellulosa
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Förpackningsmängd 126 handdukar/låda, 60 lådor
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar Servetter och dispenserlåda