Läs mer
ZVG™ Multitex™ Wipes Ultra z 60
Beskrivning
Basprodukten i z-Quality-serien, den Multitex™ z60, kan användas överallt där det finns feta rester och krav på vätskeabsorption. Viskosfibrer, tillverkade industriellt av cellulosa, ger tyget dess ''naturliga syntetiska'' textilkaraktär. Den kemiska sammansättningen av detta material liknar den hos bomull. Viskosprodukter är absorberande, flexibla och hållbara. Materialet är motståndskraftigt även på grova ytor och det slits inte sönder eller luddar. Duken finns även i en praktisk dispenserlåda.
I den zetPutz™ sortimentet, hittar du ytterligare lågluddiga, högabsorberande 1- till 4-lagers rengörings- och polerdukar för olika rengöringsändamål.
- Högkvalitativa nonwoven-dukar är lämpliga för både våt- och kemtvätt på grund av sin otroliga styrka
- Mjuk och luddfri
- Kan absorbera stora mängder vätskor samtidigt som den förblir riv- och lösningsmedelsbeständig
- Kan sköljas och urvridas vid rengöring
- Används regelbundet i känsliga arbetsområden som finmekanik, lackeringsverkstäder, el- och fordonsindustri samt på äldreboenden och vårdinrättningar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torka |
| Längd (engelska) | 13 tum |
| Längd (metrisk) | 33 cm |
| Bredd (engelska) | 12,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 32 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förpackningsmängd | 50 våtservetter/låda, 10 lådor |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |