Läs mer
ZVG™ Multizell™ Rengöringsduksrulle för flera ändamål
Beskrivning
Dessa naturfärgade, mångsidiga dukar är idealiska för när något behöver torkas upp eller tas bort snabbt. Det kostnadseffektiva Multizell™ dukar är idealiska för bensinstationer, bilverkstäder och inom hälsovårdssektorn– oavsett om det är för äldre- och spädbarnsvård eller för rengöring av smutsiga ytor. Dessutom gör den praktiska individuella arkborttagningen det miljövänliga Multizell™ tyger mycket mer ekonomiska att använda än konventionell cellulosa i lager.
I en ny tillverkningsprocess binds cellulosadukens individuella lager samman på många punkter över hela ytan. Detta skapar en enhetlig struktur som är extremt rivtålig. Denna process kombinerar fördelarna med en tjock torkduk (stabilitet) med fördelarna med en trasa i flera lager (hög uppsugningsförmåga).
- Tillverkad av 100% återvunnet material
- Tar snabbt bort vätskor, torr smuts eller oljiga rester
- Luddfri och mycket absorberande
- Fuktbeständig
- Silikonfri
- Miljövänlig
- Punkt-till-punkt prägling
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pappershandduk |
| Längd (engelska) | 14,2 tum |
| Längd (metrisk) | 36 cm |
| Bredd (engelska) | 14,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 36 cm |
| Material | Återvunnet papper |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Lager | 2-ply |