Läs mer
Mupirocin, 92%, Thermo Scientific™
4974.18 SEK - 7632.65 SEK
Kemiska identifierare
CAS 12650-69-0
Molekylformel C26H44O9
Molekylvikt (g/mol) 500.629
MDL-nummer MFCD01711620
InChI-nyckel MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
PubChem CID 446596
ChEBI CHEBI:7025
IUPAC-namn 9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxynonanoic acid
LEDER CC(C1C(O1)CC2COC(C(C2O)O)CC(=CC(=O)OCCCCCCCCC(=O)O)C)C(C)O
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15437669
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66347.MF
50mg
4974.18 SEK
50mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15427669
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66347.MC
100mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
8501.74 SEK
7632.65 SEK / 100mg
Save 869.09 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Mupirocin is involved in inhibition of protein synthesis was reversed by isoleucine and Pseudomonic Acid was shown to inhibit IleRS (isoleucyl-tRNA synthetase) in vitro. It also demonstrates weak inhibitory action on FARSL (phenylalanyl-tRNA synthetase). Efficacy against staphylococci and streptococci including multiply resistant Staphylcoccus aureus and Staphylococcus epidermidis is reported with Pseudomonic Acid.
Solubility
Soluble in DMSO or methanol. Sparingly soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Typical working concentrations are in the range of 0.25µg/mL-0.39µg/mL.
Specifikationer
Kemiska identifierare
12650-69-0
500.629
MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
CHEBI:7025
CC(C1C(O1)CC2COC(C(C2O)O)CC(=CC(=O)OCCCCCCCCC(=O)O)C)C(C)O
C26H44O9
MFCD01711620
446596
9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxynonanoic acid
Specifikationer
Mupirocin
White
C26H44O9
672°C
Soluble in DMSO or methanol; Sparingly soluble in water
CC(C1C(O1)CC2COC(C(C2O)O)CC(=CC(=O)OCCCCCCCCC(=O)O)C)C(C)O
500.629
CHEBI:7025
92%
12650-69-0
>110°C (230°F)
MFCD01711620
14,6302
MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxynonanoic acid
446596
500.62
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : RA6907000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer