Läs mer
Mupirocin Calcium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mupirocin Calcium |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C26H44O9.Ca.2H2O/c2*1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;;;/h2*13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*16-13+;;;/t2*17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;;;/m00.../s1 |
| Formel vikt | 1074.5651 |