missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mupirocin Lithium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mupirocin Lithium |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 506.3067 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?