Läs mer
Mupirocin, MedChemExpress
Beskrivning
Mupirocin (BRL-4910A, Pseudomonic acid) is an orally active antibiotic isolated from Pseudomonas fluorescens. Mupirocin apparently exerts its antimicrobial activity by reversibly inhibiting isoleucyl-transfer RNA, thereby inhibiting bacterial protein and RNA synthesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mupirocin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 12650-69-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H44O9 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BRL-4910A Pseudomonic acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.75 mM) |
| Visa mer |