Läs mer
Mupirocin, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Mupirocin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H44O9/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-13+/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vikt | 500.2985 |