Läs mer
Muramic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Muramic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO7/c1-4(9(15)16)17-8(5(10)2-11)7(14)6(13)3-12/h2,4-8,12-14H,3,10H2,1H3,(H,15,16)/t4-,5+,6-,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 251.1005 |
| Procent renhet | >95% |