Läs mer
MP Biomedicals™ Murashige och Skoog Media
Produktkod. p-2625456 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttyp:
Murashige och Skoog Basal Medium
Murashige och Skoog Medium
Innehåll och lagring:
0 °C till 5 °C
4 °C
Förpackningsstorlek:
10 L
50 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Innehåll och lagring Förpackningsstorlek
17327479 10 x 1 l Murashige och Skoog Basal Medium 0 °C till 5 °C -
11454925 1 x 10 l Murashige och Skoog Basal Medium 4 °C 10 L
11424865 10 x 1 l Murashige och Skoog Medium 4 °C 10 L
11434865 1 x 10 l Murashige och Skoog Medium 4 °C 10 L
11444865 1 x 50 l Murashige och Skoog Medium 4 °C 50 L
17317479 10 x 1 l Murashige och Skoog Basal Medium 4 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17327479 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092623220
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Alla Murashige och Skoog växtcellodlingsmedier är tillverkade av högkvalitativa kemikalier och reagenser.
  • Varje formulering framställs enligt den ursprungliga specifikationen, utom där annat anges
  • Färdiga massor av media är växtcellstestade
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Murashige och Skoog Basal Medium
Med tillsatser Gamborgs vitaminer
Kvantitet 10 x 1 l
Formatera Lösning
pH 3,75 till 4,75
Innehåll och lagring 0 °C till 5 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Murashige & Skoog Basal Medium with Gamborg's Vitamins
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride, boricacid