Läs mer
Murexide, för komplexometri, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15683950 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15683950 25 g Glasflaska 25g
15693950 5 g Glasflaska 5g
15673950 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15683950 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3341425G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
för komplexometri
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3051-09-0
Molekylformel C8H3N5O6-2
Molekylvikt (g/mol) 265.141
MDL-nummer MFCD00012777
InChI-nyckel MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 51381221
IUPAC-namn 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-yliden)amino]-1H-pyrimidin-2,4-diolat
LEDER C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Murexide
Smältpunkt >300°C
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3831445
Formel vikt 284.19g/mol
Förpackning Glasflaska
Färg Rött
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver