Läs mer
Murexide, för komplexometri, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15693950 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15693950 5 g Glasflaska 5g
15673950 10 g Glasflaska 10g
15683950 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15693950 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 334145G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
för komplexometri
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3051-09-0
Molekylformel C8H3N5O6-2
Molekylvikt (g/mol) 265.141
MDL-nummer MFCD00012777
InChI-nyckel MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 51381221
IUPAC-namn 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-yliden)amino]-1H-pyrimidin-2,4-diolat
LEDER C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Murexide
Smältpunkt >300°C
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3831445
Formel vikt 284.19g/mol
Förpackning Glasflaska
Färg Rött
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver