Läs mer
Murexide, Supelco™
Produktkod. 15817440
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15817440 5 g 5g
15804780 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15817440 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1061610005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Ammonium purpurate metal indicator ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3051-09-0
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Murexide
MDL-nummer MFCD00012777
Synonym Murexide, Ammonium purpurate, acid, Murexide
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 284.19