Läs mer
Murexide
Beskrivning
Murexid används som en komplexometrisk indikator inom analytisk kemi för komplexometriska titreringar av kalcium, kopparnickel och kobolt. Det är en hämmare av dihydrofolatreduktas. Vidare fungerar det som en förstärkare av sonokemisk förstörelse av klorerade kolväteföroreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Murexide används som en komplexometrisk indikator inom analytisk kemi för komplexometriska titreringar av kalcium, kopparnickel och kobolt. Det är en hämmare av dihydrofolatreduktas. Vidare fungerar det som en förstärkare av sonokemisk förstörelse av klorerade kolväteföroreningar.
Löslighet
Löslig i vatten och 1M natriumhydroxidlösning. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Murexide |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 3582175 |
| Merck Index | 14,6306 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och 1 M natriumhydroxidlösning. Olöslig i alkohol. |
| Formel vikt | 284.19 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.