Läs mer
Murexide
Produktkod. 11498167
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498167 10 g 10g
11408177 50 g 50g
11418177 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17540.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3051-09-0 | C8H3N5O6-2 | 265,141 g/mol
Murexid används som en komplexometrisk indikator inom analytisk kemi för komplexometriska titreringar av kalcium, kopparnickel och kobolt. Det är en hämmare av dihydrofolatreduktas. Vidare fungerar det som en förstärkare av sonokemisk förstörelse av klorerade kolväteföroreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Murexide används som en komplexometrisk indikator inom analytisk kemi för komplexometriska titreringar av kalcium, kopparnickel och kobolt. Det är en hämmare av dihydrofolatreduktas. Vidare fungerar det som en förstärkare av sonokemisk förstörelse av klorerade kolväteföroreningar.
Löslighet
Löslig i vatten och 1M natriumhydroxidlösning. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3051-09-0
Molekylformel C8H3N5O6-2
Molekylvikt (g/mol) 265.141
MDL-nummer MFCD00012777
InChI-nyckel MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
Synonym murexide, ammonium purpurate acid, 6-oxo-5-2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidene amino-1h-pyrimidine-2,4-diolate, 5-hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl imino-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione ammonium salt, 6-oxidanylidene-5-2,4,6-tris oxidanylidene-1,3-diazinan-5-ylidene amino-1h-pyrimidine-2,4-diolate
PubChem CID 51381221
IUPAC-namn 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-yliden)amino]-1H-pyrimidin-2,4-diolat
LEDER C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Murexide
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3582175
Merck Index 14,6306
Löslighetsinformation Löslig i vatten och 1 M natriumhydroxidlösning. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 284.19
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.