missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
MURF2 Polyclonal specifically detects MURF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MURF2 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:20 |
| Formulering | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | MuRF2, MURF-2, Muscle-specific RING finger protein 2, RING finger protein 29muscle specific ring finger 2, RNF29, tripartite motif containing 55, tripartite motif-containing 55, tripartite motif-containing protein 55 |
| Gensymboler | TRIM55 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GLGQIGPPGSEDSNVRKAEVAAAAASERAAVSGKETSAPAATSQIGFEAPPLQGQAAAPASGSGADSEPARHIFSFSWLNSLNE |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?