Läs mer
Gibco™ Murina dendritiska cellcytokinpaketet, PeproTech®
Beskrivning
Cytokinpaketet för murina dendritiska celler innehåller nyckelkomponenterna som krävs för odling av dendritiska musceller.
IL-4 är ett pleiotropt cytokin som reglerar olika T- och B-cellsvar inklusive cellproliferation, överlevnad och genuttryck. Producerad av mastceller, T-celler och benmärgsstromaceller, reglerar IL-4 differentieringen av naiva CD4+ T-celler till hjälpar-Th2-celler.
GM-CSF är en hematopoetisk tillväxtfaktor som stimulerar utvecklingen av neutrofiler och makrofager och främjar proliferation och utveckling av tidiga erytroida megakaryocytiska och eosinofila progenitorceller.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Funktionell analys |
| Produkttyp | Dendritiska cellcytokinpaketet |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | 100 μg Murine IL-4 (Kat. Nr. 214-14-100 UG), 100 μg Murine IL-4 (Kat. Nr. 214-14-100 UG) 100 μg Murine GM-CSF (Kat. Nr. 315-03-100 UG), 100 μg Murine GM-CSF (Kat. Nr. 315-03-100 UG) |
| Art | Mus |