Läs mer
Gibco™ Murint hematopoetisk stamcellsexpansionscytokinpaket (IL-3), PeproTech®
Beskrivning
Det murina hematopoietiska stamcellsexpansionscytokinpaketet innehåller nyckelkomponenterna som krävs för ex vivo hematopoetiska stamceller från mus.
Flt3-ligand är en tillväxtfaktor som reglerar proliferation av tidiga hematopoetiska celler. I sig själv stimulerar det inte proliferation av tidiga hematopoetiska celler, utan synergerar med andra CSF och interleukiner för att inducera tillväxt och differentiering.
SCF är en hematopoetisk tillväxtfaktor som utövar sin aktivitet genom att signalera genom c-Kit-receptorn. SCF och c-Kit är väsentliga för överlevnaden, proliferationen och differentieringen av hematopoetiska celler som är engagerade i melanocyt- och könscellslinjerna. Human SCF uppvisar låg aktivitet på murina celler, medan murina och råtta SCF är helt aktiva på humana celler.
TPO är en härstamningsspecifik tillväxtfaktor som produceras i levern, njurarna och skelettmuskulaturen. Det stimulerar proliferation och mognad av megakaryocyter och främjar ökade cirkulerande nivåer av blodplättar in vivo.
IL-3 är en hematopoetisk tillväxtfaktor som främjar överlevnaden, differentieringen och proliferationen av engagerade progenitorceller från megakaryocyt-, granulocyt-makrofagen, erytroid-, eosinofil-, basofil- och mastcellslinjerna.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Funktionell analys |
| Produkttyp | Stamcellsexpansionscytokinpaket |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | 100 μg Murine Flt3 Ligand (Kat. Nr. 250-31 L-100 UG), 100 μg Murin SCF (Kat. Nr. 250-03-100 UG), 100 μg Murine TPO (Kat. Nr. 315-14-100 UG), 10 μg Murine IL-3 (Kat. Nr. 213-13-10 UG) |
| Art | Mus |