Läs mer
Gibco™ Murint hematopoetisk stamcellsexpansionscytokinpaket (IL-6), PeproTech®
Produktkod. 17853323
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17853323 1 Kit
1 options
Produktkod. 17853323 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer MHSC6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20200.00 SEK
    18382.00 SEK / Paket med 1
    Save 1818.00 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Det murina hematopoietiska stamcellsexpansionscytokinpaketet innehåller nyckelkomponenterna som krävs för ex vivo hematopoetiska stamceller från mus.
Flt3-ligand är en tillväxtfaktor som reglerar proliferation av tidiga hematopoetiska celler. I sig själv stimulerar det inte proliferation av tidiga hematopoetiska celler, utan synergerar med andra CSF och interleukiner för att inducera tillväxt och differentiering.
SCF är en hematopoetisk tillväxtfaktor som utövar sin aktivitet genom att signalera genom c-Kit-receptorn. SCF och c-Kit är väsentliga för överlevnaden, proliferationen och differentieringen av hematopoetiska celler som är engagerade i melanocyt- och könscellslinjerna. Human SCF uppvisar låg aktivitet på murina celler, medan murina och råtta SCF är helt aktiva på humana celler.
TPO är en härstamningsspecifik tillväxtfaktor som produceras i levern, njurarna och skelettmuskulaturen. Det stimulerar proliferation och mognad av megakaryocyter och främjar ökade cirkulerande nivåer av blodplättar in vivo.
IL-6 är ett pleiotropt cytokin som stimulerar B-cellsdifferentiering och antikroppsproduktion, synergerar med IL-3 i megakaryocytutveckling och blodplättsproduktion, inducerar uttryck av akutfasproteiner i levern och reglerar benmetabolism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Funktionell analys
Produkttyp Stamcellsexpansionscytokinpaket
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring 100μ g Murin Flt3-ligand (kat. nr. 250-31 L-100 UG), 100μ g Murin SCF (kat. nr. 250-03-100 UG), 100μ g Murin TPO (kat. nr. 315-14-100 UG), 10μ g Murin IL-6 (kat. nr. 216-16-10 UG)
Art Mus