missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mus81 Antibody (MTA30 2G10/3), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-2064APC
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Mus81 Monoclonal antibody specifically detects Mus81 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| Mus81 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| crossover junction endonuclease MUS81, EC 3.1.22, EC 3.1.22.-, FLJ21012, FLJ44872, MUS81 endonuclease homolog (S. cerevisiae), MUS81 endonuclease homolog (yeast), SLX3, SLX3 structure-specific endonuclease subunit homolog | |
| Human MUS81 | |
| 0.1 mL | |
| DNA Repair, Homologous Recombination | |
| 80198 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| MTA30 2G10/3 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering