Läs mer
R&D Systems™ (+)-Muscarine iodide
Produktkod. 18722664
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18722664 10 mg
1 options
Produktkod. 18722664 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 3074/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4006.71 SEK
    3551.10 SEK / 10mg
    Save 455.61 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Muscarinic receptor agonist
Muscarinic acetylcholine receptor agonist; mimics the activity of acetylcholine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Muscarine iodide
CAS 24570-49-8
Kvantitet 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C9H20INO2
Formel vikt 301.17
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 301.168