Läs mer
(+)-Muscarine Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Muscarine Iodide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20NO2.HI/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 301.0539 |