missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Muscarinic Acetylcholine Receptor M4/CHRM4 Antibody (18C7.2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2285.00 SEK - 6595.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Muscarinic Acetylcholine Receptor M4/CHRM4 |
|---|---|
| Klona | 18C7.2 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18156133
|
Novus Biologicals
NBP2-29705-0.025ML |
0.025 mL |
2285.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18175215
|
Novus Biologicals
NBP2-29705 |
0.1 mL |
6595.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Muscarinic Acetylcholine Receptor M4/CHRM4 Monoclonal specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M4/CHRM4 in Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.Specifikationer
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M4/CHRM4 | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| GPCR | |
| P08173 | |
| 1132 | |
| m4 receptor i3 loop (human), fused to GST. | |
| Primary | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 18C7.2 | |
| Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500 | |
| Monoclonal | |
| Ascites | |
| RUO | |
| Monkey | |
| cholinergic receptor, muscarinic 4, HM4, M4R, muscarinic acetylcholine receptor M4 | |
| CHRM4 | |
| IgG1 | |
| Unpurified | |
| m4 muscarinic acetylcholine receptor. No reactivity with the other subtypes. |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel