Läs mer
Muscimol Biotin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Muscimol Biotin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N4O4S/c19-11(15-6-8-5-12(20)18-22-8)4-2-1-3-10-13-9(7-23-10)16-14(21)17-13/h5,9-10,13H,1-4,6-7H2,(H,15,19)(H,18,20)(H2,16,17,21)/t9-,10-,13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 340.1205 |