Läs mer
Muscimol Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Muscimol, Hydrobromide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2.BrH/c5-2-3-1-4(7)6-8-3;/h1H,2,5H2,(H,6,7);1H |
| Formel vikt | 193.9691 |