Läs mer
Tocris Bioscience™ Muscimol
Beskrivning
Potent GABAA receptor agonist and partial GABAA-ρ receptor agonist. Inhibits memory retention and attenuates airway constriction in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Muscimol |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 114.1 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.10 |