Läs mer
Muscimol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Muscimol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7) |
| Formel vikt | 114.0429 |
| Procent renhet | >95% |