Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Muscone |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.84g/mL |
| Analysprocentintervall | ≥95% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 238.43 |
| Fysisk form | Vätska |