Läs mer
Muscone,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481391 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481391 500 mg 500mg
11471391 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481391 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215918690
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ursprungligen samlad från manliga myskhjorts ventralkörtlar, är ett potent antiinflammatoriskt medel som har rapporterats minska proinflammatoriska cytokiner in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-91-3
Molekylformel C16H30O
Molekylvikt (g/mol) 238.42
MDL-nummer MFCD00211114
InChI-nyckel ALHUZKCOMYUFRB-UHFFFAOYNA-N
Synonym muscone, 3-methylcyclopentadecanone, muskone, methylexaltone, moschus ketone, cyclopentadecanone, 3-methyl, 3-methyl-1-cyclopentadecanone, 5-methyl-1-cyclopentadecanone, fema no. 3434, 3-methyl-cyclopentadecanone
PubChem CID 10947
IUPAC-namn 3-metylcyklopentadekan-1-on
LEDER CC1CCCCCCCCCCCCC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Muscone
Färg Färglös
Densitet 0.84g/mL
Analysprocentintervall ≥95%
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 238.43
Fysisk form Vätska