Läs mer
Muscone,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11461391 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461391 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11461391 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215918680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Muscone, ursprungligen samlad från manliga myskhjorts ventralkörtlar, är ett potent antiinflammatoriskt medel som har rapporterats minska proinflammatoriska cytokiner in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Muscone
CAS 541-91-3
Färg Färglös
Densitet 0.84g/mL
Analysprocentintervall ≥95%
Molekylformel C16H30O
MDL-nummer MFCD00211114
Kvantitet 100 mg
Synonym muscone, 3-methylcyclopentadecanone, muskone, methylexaltone, moschus ketone, cyclopentadecanone, 3-methyl, 3-methyl-1-cyclopentadecanone, 5-methyl-1-cyclopentadecanone, fema no. 3434, 3-methyl-cyclopentadecanone
InChI-nyckel ALHUZKCOMYUFRB-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC1CCCCCCCCCCCCC(=O)C1
IUPAC-namn 3-metylcyklopentadekan-1-on
Molekylvikt (g/mol) 238.42
PubChem CID 10947
Formel vikt 238.43
Fysisk form Vätska