Läs mer
Muscone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylcyclopentadecanone |
| CAS | 541-91-3 |
| Molekylformel | C16 H30 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Muscone (6CI), 3-Methylcyclopentadecanone, (±)-Muscone, 3-Methylcyclopentadecan-1-one, Moschus ketone, Muskone, dl-Muscone, Cyclopentadecanone','3-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O/c1-15-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13-16(17)14-15/h15H,2-14H2,1H3 |
| LEDER | CC1CCCCCCCCCCCCC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 3-methylcyclopentadecan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.41 |
| Formel vikt | 238.2297 |