Läs mer
Musk xylene 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317313
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317313 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30317313 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA15360000CY
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Cyclohexane