Läs mer
MUT056399, MedChemExpress
Beskrivning
MUT056399 (Fab-001) is a highly potent inhibitor of the FabI enzyme of both S. aureus and E. coli with 50% inhibitory concentration IC50s of 12 nM and 58 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MUT056399 |
| CAS | 1269055-85-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H13F2NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Fab-001 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (105.70 mM) |
| LEDER | CCC1=CC(O)=C(OC2=CC=C(C(N)=O)C=C2F)C=C1F |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.27 |
| Visa mer |