Läs mer
Mutant EGFR inhibitor, MedChemExpress
Beskrivning
Mutant EGFR inhibitor is a potent and selective mutant EGFR inhibitor extracted from patent WO 2013014448 A1
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mutant EGFR inhibitor |
| CAS | 1421373-62-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H30ClN7O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.15 mM) |
| LEDER | C=CC(NC1=CC(NC2=NC=C(Cl)C(C3=CNC4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 520.03 |
| Formel vikt | 520.03 |
| Visa mer |