Läs mer
Mutant IDH1-IN-4, MedChemExpress
Produktkod. 16447587
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16447587 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16447587 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114459
MedChemExpress Mutant IDH1-IN-4 (compound 434) is an inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH 1), with IC50 values of ≤ 0.5 μM for mutant IDH1 in R132H, HT1080 and U87R132H cells.
Mutant IDH1-IN-4 (compound 434) is an inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH 1), with IC50 values of ≤ 0.5 μM for mutant IDH1 in R132H, HT1080 and U87R132H cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mutant IDH1-IN-4
CAS 1416270-18-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H34N4O3
Kvantitet 5 mg
LEDER N#CC1=C(N2C[C@@H](C3CC3)N(C(CCOC)=O)CC2)N=C(C4CC4)C5=C1CC(C)(C)OC5
Molekylvikt (g/mol) 438.56
Formel vikt 438.56
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation