Läs mer
Mutant IDH1 inhibitor, MedChemExpress
Produktkod. 16436376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16436376 100 mg -
16415948 10 mg 10mg
16412097 50 mg -
16408577 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16436376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13972
MedChemExpress Mutant IDH1 inhibitor is a potent mutant IDH1 R132H inhibitor with IC50 of < 72 nM.
Mutant IDH1 inhibitor is a potent mutant IDH1 R132H inhibitor with IC50 of < 72 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mutant IDH1 inhibitor
Fysisk form Solid
CAS 1429180-08-4
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H34N6O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (72.87 mM)
LEDER CC(C)[C@@H](COC1=O)N1C2=NC(N[C@@H](C)C3=CC=C(CN4CCN(C(C)=O)CC4)C=C3)=NC=C2
Molekylvikt (g/mol) 466.58
Formel vikt 466.58
Procent renhet 98.69%